Learn More
2,2,2-trifluoroéthanol, qualité RMN, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11393826
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11393826 100 g 100g
11373826 5 g 5g
11383826 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11393826 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L16898.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 75-89-8 | C2H3F3O | 100.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-89-8
Formule moléculaire C2H3F3O
Poids moléculaire (g/mol) 100.04
Numéro MDL MFCD00004672
Clé InChI RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh
CID PubChem 6409
ChEBI CHEBI:42330
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoroéthane-1-ol
SMILES OCC(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,2,2-Trifluoroethanol
Point de fusion -44°C
Densité 1.391
Point d’ébullition 74°C to 75°C
Point d’éclair 29°C (84°F)
Formule linéaire CF3CH2OH
Indice de réfraction 1.29
Quantité 100 g
Numéro UN UN1992
Beilstein 1733203
Poids de la formule 100.04
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité RMN