Learn More
2,2,2-Trifluoroéthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2,2-Trifluoroethanol |
| CAS | 75-89-8 |
| Formule moléculaire | C2 H3 F3 O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Ethanol','2,2,2-trifluoro- (6CI','8CI','9CI','ACI), 2,2,2-Trifluoroethanol (ACI), 2,2,2-Trifluoroethan-1-ol, 2,2,2-Trifluoroethyl alcohol, MeSH ID: D014270, NSC 451, TFE, β,β,β-Trifluoroethyl alcohol |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2 |
| SMILES | OCC(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 2,2,2-trifluoroéthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 100.04 |
| Poids de la formule | 100.0136 |