Learn More
2,2,2-Trifluoroéthanol, TRC
Code produit 30450467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30450467 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30450467 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT790175250G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,2-Trifluoroethanol
CAS 75-89-8
Formule moléculaire C2 H3 F3 O
Quantité 250 g
Synonyme Ethanol','2,2,2-trifluoro- (6CI','8CI','9CI','ACI), 2,2,2-Trifluoroethanol (ACI), 2,2,2-Trifluoroethan-1-ol, 2,2,2-Trifluoroethyl alcohol, MeSH ID: D014270, NSC 451, TFE, β,β,β-Trifluoroethyl alcohol
Formule InChI InChI=1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
SMILES OCC(F)(F)F
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoroéthanol
Poids moléculaire (g/mol) 100.04
Poids de la formule 100.0136