Learn More
Acétate de 2,2,2-trifluoroéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoroacetate is used in the preparation of dimethyl (3,3,3-trifluoro-2,2-dihydroxypropyl)phosphonate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le trifluoroacétate de 2,2,2-trifluoroéthyle est utilisé dans la préparation du (3,3,3-trifluoro-2,2-dihydroxypropyl)phosphonate de diméthyle
Solubilité
Soluble dans l’eau (16 g/l) (25°C)
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2,2-Trifluoroethyl acetate |
| Densité | 1.258 |
| Point d’ébullition | 78°C |
| Point d’éclair | 11°C (51°F) |
| Formule linéaire | CH3CO2CH2CF3 |
| Indice de réfraction | 1.32 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN3272 |
| Beilstein | 1757502 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water (16g/L) (25°C) |
| Afficher plus |