Learn More
Formate de 2,2,2-trifluoroéthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332199
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11332199 5 g 5g
11322199 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11332199 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27212.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 32042-38-9 | Molecular Formula: C3H3F3O2 | Molecular Weight: 128.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 32042-38-9
Formule moléculaire C3H3F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 128.05
Numéro MDL MFCD06797733
Clé InChI CAFROQYMUICGNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tfef, formic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethylformate, trifluoroethyl formate, zlchem 326, hcooch2cf3, acmc-209hq8, ksc495g7p, 2,2,2-trifluoroethyl formate, 2,2,2-tris fluoranyl ethyl methanoate
CID PubChem 141681
Nom IUPAC 2,2,2-formate de trifluoroéthyle
SMILES FC(F)(F)COC=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,2,2-Trifluoroethyl formate
Densité 1.317
Point d’ébullition 59°C to 60°C
Point d’éclair 7°C (45°F)
Indice de réfraction 1.001
Quantité 5 g
Numéro UN UN3272
Poids de la formule 128.05
Pourcentage de pureté 95%