Learn More
2,2,2-Trifluoroéthylformiate, TRC
Code produit 30456036
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456036 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30456036 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7745355G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,2-Trifluoroethyl Formate
CAS 32042-38-9
Formule moléculaire C3H3F3O2
Quantité 5 g
Synonyme 2,2,2-Trifluoro-ethanol-1-formate
Formule InChI InChI=1S/C3H3F3O2/c4-3(5,6)1-8-2-7/h2H,1H2
SMILES FC(F)(F)COC=O
Nom IUPAC formiate de 2,2,2-trifluoroéthyle
Poids moléculaire (g/mol) 128.05
Poids de la formule 128.0085