Learn More
2,2,2-Trifluoroéthylformiate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2,2-Trifluoroethyl Formate |
| CAS | 32042-38-9 |
| Formule moléculaire | C3H3F3O2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2,2,2-Trifluoro-ethanol-1-formate |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H3F3O2/c4-3(5,6)1-8-2-7/h2H,1H2 |
| SMILES | FC(F)(F)COC=O |
| Nom IUPAC | formiate de 2,2,2-trifluoroéthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 128.05 |
| Poids de la formule | 128.0085 |