Learn More
Méthacrylate de 2,2,2-trifluoroéthyl, 98 %, stab. avec 30-50 ppm de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15447515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15447515 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15447515 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17012.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate
Note relative au nom stabilized with 30 to 50 ppm 4-methoxyphenol
CAS 352-87-4
Densité 1.181
Point d’ébullition 29°C to 30°C (40 mmHg)
Point d’éclair 25°C (77°F)
Odeur Pungent
Formule moléculaire C6H7F3O2
Indice de réfraction 1.361
Numéro MDL MFCD00013576,MFCD00274739
Quantité 25 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 4175872
Synonyme 2,2,2-trifluoroethyl methacrylate, trifluoroethyl methacrylate, methacrylic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethylmethacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2-methyl-acrylic acid 2,2,2-trifluoro-ethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, trifluoroethyl ester, 2-methyl-2-propenoic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethyl m, acmc-1af8z
Clé InChI QTKPMCIBUROOGY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)F
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoroéthyl2-méthylprop-2-énoate
Poids moléculaire (g/mol) 168.12
CID PubChem 9608
Poids de la formule 168.12
Pourcentage de pureté 98%