Learn More
Méthacrylate de 2,2,2-trifluoroéthyle, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10093680 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10093680 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10093680 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 312780250
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 352-87-4 | Molecular Formula: C6H7F3O2 | Molecular Weight: 168.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 352-87-4
Formule moléculaire C6H7F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 168.12
Numéro MDL MFCD00013576,MFCD00274739
Clé InChI QTKPMCIBUROOGY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,2-trifluoroethyl methacrylate, trifluoroethyl methacrylate, methacrylic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethylmethacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2-methyl-acrylic acid 2,2,2-trifluoro-ethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, trifluoroethyl ester, 2-methyl-2-propenoic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethyl m, acmc-1af8z
CID PubChem 9608
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoroéthyl2-méthylprop-2-énoate
SMILES CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Densité 1.1800g/mL
Point d’ébullition 59.0°C (100.0 mmHg)
Point d’éclair 16°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=C(CH3)CO2CH2CF3
Indice de réfraction 1.3600 to 1.3620
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.18
Stabilisateur 100ppm MEHQ
Poids de la formule 168.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline