Learn More
Trifluorométhanesulfonate de 2,2,2-trifluoroéthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15496636
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15496636
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H61603.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6226-25-1 | C3H2F6O3S | 232.096 g/mol
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulfonate is a powerful trifluoroethylating agent which is useful for synthesis of fluorinated amino acids. It is used as a reagent in thenantioselective preparation of cyclic N-aryl hydroxamic acids via phase-transfer catalyzed alkylation of nitrobenzyl bromides to give nirophenylalanines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,2,2-trifluorométhanesulfonate de trifluoroéthyle est un agent trifluoroéthylant puissant qui est utile pour la synthèse d’acides aminés fluorés. Il est utilisé comme réactif dans la préparation thénantiosélective d’acides hydroxamiques cycliques N-aryl via une alkylation catalysée par transfert de phase des bromures de nitrobenzyle pour donner des nirophénylalanines.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6226-25-1
Formule moléculaire C3H2F6O3S
Poids moléculaire (g/mol) 232.096
Numéro MDL MFCD00671579
Clé InChI RTMMSCJWQYWMNK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,2-trifluoroethyltrifluoromethanesulfonate, 2,2,2-trifluoroethyl triflate, methanesulfonic acid, trifluoro-, 2,2,2-trifluoroethyl ester, trifluoromethanesulfonic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyl trifluorometanesulfonic acid, 2,2,2-trifluoroethyltrifluoromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyl trifluoromethane sulfonate, trifluoroethyltriflate, trifluoroethyl triflate
CID PubChem 80366
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoroéthyl trifluorométhanesulfonate
SMILES C(C(F)(F)F)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulfonate
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.611 g/mL
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule linéaire CF3SO3CH2CF3
Indice de réfraction 1.306
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 232.1
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide