Learn More
2,2,2-trifluoroéthylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485686
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11485686 1 g 1g
11495686 5 g 5g
11405696 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11485686 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20789.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 753-90-2 | C2H4F3N | 99.056 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 753-90-2
Formule moléculaire C2H4F3N
Poids moléculaire (g/mol) 99.056
Numéro MDL MFCD00008132
Clé InChI KIPSRYDSZQRPEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,2-trifluoroethylamine, trifluoroethylamine, ethanamine, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-amine, 2-amino-1,1,1-trifluoroethane, ethylamine, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoro-ethylamine, 2,2,2-trifluorethanamin, trifluoro ethylamine, trifluoroethyl amine
CID PubChem 9773
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoroéthanamine
SMILES C(C(F)(F)F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,2-Trifluoroethylamine
Densité 1.245
Point d’ébullition 36°C to 38°C
Point d’éclair −16°C (3°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.295
Quantité 1 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 1733204
Poids de la formule 99.06
Pourcentage de pureté 98%