Learn More
2,2,2-trifluoroéthylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495686
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495686 5 g 5g
11485686 1 g 1g
11405696 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11495686 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20789.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 753-90-2 | C2H4F3N | 99.056 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 753-90-2
Formule moléculaire C2H4F3N
Poids moléculaire (g/mol) 99.056
Numéro MDL MFCD00008132
Clé InChI KIPSRYDSZQRPEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,2-trifluoroethylamine, trifluoroethylamine, ethanamine, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-amine, 2-amino-1,1,1-trifluoroethane, ethylamine, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoro-ethylamine, 2,2,2-trifluorethanamin, trifluoro ethylamine, trifluoroethyl amine
CID PubChem 9773
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoroéthanamine
SMILES C(C(F)(F)F)N
Specifica
Nom chimique ou matériau 2,2,2-Trifluoroethylamine
Densité 1.245
Point d’ébullition 36°C to 38°C
Point d’éclair −16°C (3°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.295
Quantité 5 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 1733204
Poids de la formule 99.06
Pourcentage de pureté 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.