Learn More
2,2,2-trifluoroéthylamine, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15700859 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15700859 50 g Flacon en verre 50g
10753341 1 g Flacon en verre 1g
10190422 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15700859 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 303500500
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 753-90-2 | C2H4F3N | 99.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 753-90-2
Formule moléculaire C2H4F3N
Poids moléculaire (g/mol) 99.06
Numéro MDL MFCD00008132
Clé InChI KIPSRYDSZQRPEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,2-trifluoroethylamine, trifluoroethylamine, ethanamine, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-amine, 2-amino-1,1,1-trifluoroethane, ethylamine, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoro-ethylamine, 2,2,2-trifluorethanamin, trifluoro ethylamine, trifluoroethyl amine
CID PubChem 9773
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoroéthanamine
SMILES C(C(F)(F)F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2, 2-Trifluoroethylamine
% min. CAS 99.4
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.2400g/mL
Point d’ébullition 37°C to 38°C
Point d’éclair -16°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3CH2NH2
Indice de réfraction 1.3000 to 1.302
Quantité 50 g
Gravité spécifique 1.24
Poids de la formule 99.06
Pourcentage de pureté 99.50%
Forme physique Liquide