Learn More
2,2,2-Trifluoroéthylhydrazine, solution aqueuse à 70 % de poids, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10422985 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10422985 5 g Flacon en verre 5g
10212232 1 g Flacon en verre 1g
10085153 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10422985 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 365760050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 5042-30-8 | C2H5F3N2 | 114.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5042-30-8 , 7732-18-5
Formule moléculaire C2H5F3N2
Poids moléculaire (g/mol) 114.07
Numéro MDL MFCD00007622
Clé InChI OPMFFAOEPFATTG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,2-trifluoroethyl hydrazine, 2,2,2-trifluoroethylhydrazine, 70 % in aqueous solution, 2,2,2-trifluoroethyl hydrazine in water, sntljqhjptadtauup@, acmc-20aoks, trifluoroethyl hydrazine, cf3ch2nhnh2, 2,2,2-trifluorethylhydrazine
CID PubChem 78740
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoroéthylhydrazine
SMILES C(C(F)(F)F)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2, 2-Trifluoroethylhydrazine
Note relative au nom 70 wt% aqueous solution
% min. CAS 65.0, 25.0
% max. CAS 75.0, 35.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2940g/mL
Point d’éclair 42°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3CH2NHNH2
Indice de réfraction 1.3600 to 1.364
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.294
Poids de la formule 114.07
Pourcentage de pureté ≥65%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2,2-Trifluoroethylhydrazine, 70 wt% aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.