Learn More
2,2,2-trifluoroiodoéthane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11443398
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443398 50 g 50g
11433398 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11443398 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17804.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 353-83-3 | C2H2F3I | 209.938 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 353-83-3
Formule moléculaire C2H2F3I
Poids moléculaire (g/mol) 209.938
Numéro MDL MFCD00001082
Clé InChI RKOUFQLNMRAACI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-iodo-1,1,1-trifluoroethane, 2,2,2-trifluoroethyl iodide, trifluoroethyl iodide, ethane, 1,1,1-trifluoro-2-iodo, 1-iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-trifluoroiodoethane, cf3ch2i, unii-ca0j38we9z, 1,1,1-trifluoroiodoethane, 1,1,1-trifluoro-2-iodo-ethane
CID PubChem 67709
Nom IUPAC 1,1,1-trifluoro-2-iodoéthane
SMILES C(C(F)(F)F)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,2-Trifluoroiodoethane
Densité 2.142
Point d’ébullition 53°C to 55°C
Indice de réfraction 1.4009
Quantité 50 g
Beilstein 1733201
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 209.94
Pourcentage de pureté 99%