Learn More
Chlorhydrate de 2,2,2-triméthylacétamidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11413314
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11413314 25 g 25g
11493304 1 g 1g
11403314 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11413314 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10613.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 18202-73-8 | C5H13ClN2 | 136.623 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18202-73-8
Formule moléculaire C5H13ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 136.623
Numéro MDL MFCD00051988
Clé InChI ARDGQYVTLGUJII-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-dimethylpropanimidamide hydrochloride, pivalamidine hydrochloride, pivalimidamide hydrochloride, tert-butylcarbamidine hydrochloride, 2,2-dimethylpropionamidine hydrochloride, 2,2-dimethyl-propionamidine hydrochloride, 2,2-dimethylpropionamidine hcl, t-butylcarbamidine hydrochloride, 2,2-dimethylpropanamidine hydrochloride, 2,2,2-trimethylacetamidine hydrochloride
CID PubChem 2781880
Nom IUPAC 2,2-diméthylpropanimidamide;chlorhydrate
SMILES CC(C)(C)C(=N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,2-Trimethylacetamidine hydrochloride
Point de fusion 188°C to 193°C
Quantité 25 g
Beilstein 3618865
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 136.63
Pourcentage de pureté 98%