Learn More
2,2,2-Triméthylacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392676 5 g 5g
11382676 1 g -
11302686 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11392676 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08729.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 938-16-9 | C11H14O | 162.232 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Non miscible avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 938-16-9
Formule moléculaire C11H14O
Poids moléculaire (g/mol) 162.232
Numéro MDL MFCD00008844
Clé InChI OECPUBRNDKXFDX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-dimethylpropiophenone, pivalophenone, 2,2,2-trimethylacetophenone, phenyl tert-butyl ketone, tert-butyl phenyl ketone, 1-propanone, 2,2-dimethyl-1-phenyl, unii-96ba178unx, t-bubz, t-butyl phenyl ketone, dsstox_cid_28184
CID PubChem 70308
Nom IUPAC 2,2-diméthyl-1-phénylpropan-1-one
SMILES CC(C)(C)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,2-Trimethylacetophenone
Densité 0.97
Point d’ébullition 219°C to 222°C
Point d’éclair 87°C (188°F)
Indice de réfraction 1.5084
Quantité 5 g
Beilstein 1906460
Informations sur la solubilité Not miscible with water.
Poids de la formule 162.23
Pourcentage de pureté 98%