Learn More
2,2,2-triméthylthioacétamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11370036
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11370036 1 g 1g
11360036 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11370036 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32092.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 630-22-8 | C5H11NS | 117.21 g/mol
2,2,2-Trimethylthioacetamide, is used as a pharmaceutical and organic intermediate, an important amino protective agent, pharmaceutical and synthetic organic make intermediates, organic synthesis used to introduce t- Boc protect gene species.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,2,2-Le triméthylthioacétamide est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et organique, un agent amino-protecteur important, comme intermédiaire pharmaceutique et organique synthétique, comme synthèse organique utilisée pour introduire des espèces de gènes de protection t-Boc.
Solubilité
Hydrosoluble (10 g/l) (25°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 630-22-8
Formule moléculaire C5H11NS
Poids moléculaire (g/mol) 117.21
Numéro MDL MFCD09742834
Clé InChI FJZJUSOFGBXHCV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,2-trimethylthioacetamide, 2,2-dimethylthiopropionamide, neopentanethioamide, propanethioamide, 2,2-dimethyl, thiopivalamide, 2,2-dimethyl-thiopropionamide, 2,2-dimethylthio propionamide, propanethioamide,2,2-dimethyl, 2-methyl-2-methylthiopropionamide, propionamide, 2-methyl-2-methylthio
CID PubChem 3031130
Nom IUPAC 2,2-diméthylpropanethioamide
SMILES CC(C)(C)C(=S)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,2-Trimethylthioacetamide
Point de fusion 113°C to 117°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in water (10g/L) (25°C).
Poids de la formule 117.21
Pourcentage de pureté 97%