Learn More
2,2,2-Acide triphénylacétique, TRC
Code produit 30012137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012137 1 g 1g
30010192 500 mg 500mg
30007273 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012137 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT8956951G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 595-91-5
Formule moléculaire C20 H16 O2
Poids moléculaire (g/mol) 288.34
Synonyme Triphenylacetic acid, Benzeneacetic acid, α,α-diphenyl-, Acetic acid, triphenyl- (6CI,7CI,8CI), α,α-Diphenylbenzeneacetic acid, 2,2,2-Triphenylacetic acid, NSC 61, Triphenylacetic acid, Triphenylmethanecarboxylic acid, GI 179710X
Nom IUPAC Acide 2,2,2-triphénylacétique
SMILES OC(=O)C(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylacetic Acid
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C20H16O2/c21-19(22)20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H,(H,21,22)
Poids de la formule 288.115