Learn More
2,2,3,3,3-pentafluoro-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483804
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483804 5 g 5g
11493804 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11483804 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11846.06
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 422-05-9 | C3H3F5O | 150.048 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,2,3,3,3-pentafluoro-1-propanol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants, etc.
Solubilité
Soluble dans l’eau .21.9 g/l à 25°C
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les chlorures d’acides, les anhydrides d’acides. Tenir à l’écart de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 422-05-9
Formule moléculaire C3H3F5O
Poids moléculaire (g/mol) 150.048
Numéro MDL MFCD00004673
Clé InChI PSQZJKGXDGNDFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,3,3,3-pentafluoro-1-propanol, pentafluoro-1-propanol, 1,1-dihydroperfluoropropanol, pfpoh, 2,2,3,3,3-pentafluoropropanol, 1h,1h-pentafluoropropanol, 1-propanol, 2,2,3,3,3-pentafluoro, 1h,1h-pentafluoropropanol-1, c2f5ch2oh, unii-epj1s961sn
CID PubChem 9872
Nom IUPAC 2,2,3,3,3-pentafluoropropan-1-ol
SMILES C(C(C(F)(F)F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol
Densité 1.505
Point d’ébullition 80°C to 81°C
Indice de réfraction 1.288
Quantité 5 g
Beilstein 1743133
Informations sur la solubilité Soluble in water.21.9g/L at 25°C
Poids de la formule 150.05
Pourcentage de pureté 98%