Learn More
Acide 2,2,3,3,3-Pentafluoropropanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2,3,3,3-Pentafluoropropanoic Acid |
| CAS | 422-64-0 |
| Formule moléculaire | C3HF5O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Perfluoropropionic Acid, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropanoic acid (ACI), Propanoic acid, pentafluoro- (9CI), Propionic acid, pentafluoro- (6CI, 7CI, 8CI), 2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic acid, Pentafluoropropanoic acid, Pentafluoropropionic acid, Perfluoropropanoic acid, Perfluoropropionic acid, PFPrA, PFPrA, Pentafluoro-propanoic Acid, Pentafluoro-propionic Acid, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic Acid, Pentafluoropropanoic Acid, Pentafluoropropionic Acid, Perfluoropropanoic Acid, Perfluoropropionic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C3HF5O2/c4-2(5,1(9)10)3(6,7)8/h(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | Acide 2,2,3,3,3-pentafluoropropanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 164.03 |
| Poids de la formule | 163.9897 |