Learn More
2,2,3,3,3-pentafluoropropylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11373766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11373766 5 g 5g
11363766 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11373766 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16819.06
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 422-03-7 | C3H4F5N | 149.064 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 422-03-7
Formule moléculaire C3H4F5N
Poids moléculaire (g/mol) 149.064
Numéro MDL MFCD00042459
Clé InChI DPQNQLKPUVWGHE-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 79002
Nom IUPAC 2,2,3,3,3-pentafluoropropane-1-amine
SMILES C(C(C(F)(F)F)(F)F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine
Densité 1.4
Point d’ébullition 49°C to 50°C
Point d’éclair >100°C (212°F)
Indice de réfraction 1.297
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 1743135
Synonyme 2,2,3,3,3-pentafluoropropylamine, pentafluoropropylamine, acmc-1amc1, 1h,1h-pentafluoropropylamine, 2,2,3,3,3-penta-fluoropropylamine, 2,2,3,3,3-pentafluoro-propylamine, 2,2,3,3,3-pentafluoro-propyl amine, 1-propanamine,2,2,3,3,3-pentafluoro, 1-propanamine, 2,2,3,3,3-pentafluoro
Poids de la formule 149.06
Pourcentage de pureté 97%