Learn More
2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11448613
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11448613 10 g 10g
11444130 25 g 25g
11458613 50 g 50g
11468613 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11448613 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10414.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 375-01-9 | C4H3F7O | 200.06 g/mol
It is employed as a halogenated solvent in electrospray liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme solvant halogéné dans la chromatographie en phase liquide par électrospray.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protégez-vous contre les charges électrostatiques et éloignez-vous des sources d’inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 375-01-9
Formule moléculaire C4H3F7O
Poids moléculaire (g/mol) 200.06
Numéro MDL MFCD00004674
Clé InChI WXJFKAZDSQLPBX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-butanol, 1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1h,1h-heptafluorobutanol-1, 1h,1h-heptafluoro-1-butanol, 1,1-dihydroperfluorobutyl alcohol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanol, 1,1-dihydroperfluorobutanol, 1,1-h,h-heptafluorobutanol, perfluoro-1,1-dihydrobutanol, butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
CID PubChem 9776
Nom IUPAC 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanol-1
SMILES OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
Densité 1.596
Point d’ébullition 95°C to 97°C
Point d’éclair 25°C (77°F)
Formule linéaire CF3CF2CF2CH2OH
Indice de réfraction 1.3
Quantité 10 g
Numéro UN UN1987
Beilstein 1761907
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 200.06
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol