Learn More
2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-iodobutane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11346826
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11346826 5 g 5g
11336826 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11346826 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04173.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 374-98-1 | C4H2F7I | 309.953 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 374-98-1
Formule moléculaire C4H2F7I
Poids moléculaire (g/mol) 309.953
Numéro MDL MFCD00013719
Clé InChI AFHPVXVEXINDFS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptafluorobutyl iodide, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-iodobutane, butane, 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-4-iodo, 1h,1h-heptafluorobutyl iodide, 1h,1h-heptafluoro-1-iodobutane, acmc-20aoko, 1-iodo-1h,1h-perfluorobutane, 1h,1h-heptafluoro-1-iodobutan, 1-iodo-2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutane
CID PubChem 67806
Nom IUPAC 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-4-iodobutane
SMILES C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-iodobutane
Densité 2.054
Point d’ébullition 91°C to 92°C
Point d’éclair None
Formule linéaire CF3CF2CF2CH2I
Indice de réfraction 1.3625
Quantité 5 g
Beilstein 1761927
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 309.95
Pourcentage de pureté 96%