Learn More
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoic anhydride, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoic anhydride |
| CAS | 336-59-4 |
| Formule moléculaire | C8F14O3 |
| Numéro MDL | MFCD00000432 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | O=C(OC(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Poids moléculaire (g/mol) | 410.06 |
| Pourcentage de pureté | 98% |