Learn More
Acrylate 2,2,3,3,4,4,4-d’heptafluorobutyle, 97 %, stab. avec 100 ppm de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388405
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Pakningsstørrelse
11388405 25 g 25g
11378405 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11388405 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10400.14
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 424-64-6 | C7H5F7O2 | 254.104 g/mol
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl acrylate is a useful fluorinated acrylate for proteomics research. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acrylate de 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyle est un acrylate fluoré utile pour la recherche en protéomique. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants, la chaleur, le rayonnement ultraviolet et les initiateurs de radicaux libres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 424-64-6
Formule moléculaire C7H5F7O2
Poids moléculaire (g/mol) 254.104
Numéro MDL MFCD00039252
Clé InChI PLXOUIVCSUBZIX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h,1h-heptafluorobutyl acrylate, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl acrylate, heptafluorobutyl acrylate, 2-propenoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl ester, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl acrylate, stab. with 100 ppm 4-methoxyphenol, 1h, 1h-heptafluorobutylacrylate, 1,1-dihydroheptafluorobutyl acrylate, 1h,1h-heptafluorobut-1-yl acrylat, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl=propenoate
CID PubChem 67923
Nom IUPAC 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyle prop-2-énoate
SMILES C=CC(=O)OCC(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Tekniske data
Nom chimique ou matériau 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl acrylate
Note relative au nom stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Densité 1.418
Point d’ébullition 57°C to 58°C (30 mmHg)
Point d’éclair 31°C (87°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.331
Quantité 25 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 1792520
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 254.11
Pourcentage de pureté 97%
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.