Learn More
2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11393736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393736 5 g 5g
11383736 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11393736 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16776.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 374-99-2 | Molecular Formula: C4H4F7N | Molecular Weight: 199.072 g/mol
La 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutamine est utilisée comme intermédiaires pharmaceutiques
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
La 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutylamine sert d’intermédiaire pharmaceutique
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 374-99-2
Formule moléculaire C4H4F7N
Poids moléculaire (g/mol) 199.072
Numéro MDL MFCD00014817
Clé InChI WBGBQSRNXPVFDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutylamine, 1h,1h-heptafluorobutylamine, heptafluorobutylamine, butylamine, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1-butanamine, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1h,1h-perfluorobutylamine, acmc-1af94, 1-butanamine,2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
CID PubChem 67807
Nom IUPAC 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutane-1-amine
SMILES C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine
Densité 1.493
Point d’ébullition 70°C to 71°C
Indice de réfraction 1.304
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 1761906
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 199.07
Pourcentage de pureté 97%
RUO– À des fins de recherche uniquement