Learn More
2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10792833 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10792833 5 g Flacon en verre 5g
10222912 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10792833 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 368770050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 374-99-2 | C4H4F7N | 199.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 374-99-2
Formule moléculaire C4H4F7N
Poids moléculaire (g/mol) 199.07
Numéro MDL MFCD00014817
Clé InChI WBGBQSRNXPVFDB-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 67807
Nom IUPAC 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutane-1-amine
SMILES C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.4930g/mL
Point d’ébullition 70°C to 71°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3CF2CF2CH2NH2
Indice de réfraction 1.2960 to 1.298
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.493
Synonyme 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutylamine, 1h,1h-heptafluorobutylamine, heptafluorobutylamine, butylamine, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1-butanamine, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1h,1h-perfluorobutylamine, acmc-1af94, 1-butanamine,2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
Poids de la formule 199.07
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.