Learn More
Hydrate de 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyraldéhyde, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11324344
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11324344 1 g 1g
11334344 5 g 5g
11344344 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11324344 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00875.03
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 375-02-0 | C4HF7O | 198.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 375-02-0
Formule moléculaire C4HF7O
Poids moléculaire (g/mol) 198.04
Numéro MDL MFCD00039731
Clé InChI IQJZGNJYXIIMGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptafluorobutyraldehyde, butanal, heptafluoro, butyraldehyde, heptafluoro, heptafluorobutyraldehyde, tech., perfluorobutanal, perfluorobutyraldehyde, c3f7cho, heptafluoro-n-butyraldehyde, butanal,2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
CID PubChem 67809
Nom IUPAC 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanal
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyraldehyde hydrate
Indice de réfraction 1.32
Quantité 1 g
Beilstein 1367365
Poids de la formule 198.04 (Anhydrous)
Qualité Technique