Learn More
2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro-1,6-hexanediol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399225
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11399225 5 g 5g
11309235 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11399225 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16560.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 355-74-8 | C6H6F8O2 | 262.099 g/mol
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro-1,6-hexanediol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 355-74-8
Formule moléculaire C6H6F8O2
Poids moléculaire (g/mol) 262.099
Numéro MDL MFCD00069087
Clé InChI NHEKBXPLFJSSBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro-1,6-hexanediol, 1,6-dihydroxy-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane, 1,6-hexanediol, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexan-1,6-diol, acmc-1code, nhekbxplfjssbz-uhfffaoysa, 2,2,3,3,4,4,5,5octafluoro-1,6-hexanediol
CID PubChem 136181
Nom IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane-1,6-diol
SMILES C(C(C(C(C(CO)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol
Point de fusion 67°C to 70°C
Point d’ébullition 100°C (3 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 1784039
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 262.1
Pourcentage de pureté 97%