Learn More
2,2,3,3,4,4,5,5-méthacrylate d’octafluoropentyle, 98 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348585
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11348585 25 g 25g
11338585 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348585 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12044.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 355-93-1 | C9H8F8O2 | 300.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 355-93-1
Formule moléculaire C9H8F8O2
Poids moléculaire (g/mol) 300.15
Numéro MDL MFCD00039278
Clé InChI ZNJXRXXJPIFFAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h,1h,5h-octafluoropentyl methacrylate, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl methacrylate, octafluoropentyl methacrylate, 1h,1h,5h-perfluoropentyl methacrylate, 1h,1h,5h-octafluoropentyl methacrylate stabilized with mehq, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ester, methacrylic acid 1h,1h,5h-perfluoropentyl ester, methacrylic acid 1h,1h,5h-octafluoropentyl ester, octafluoropentyl methacrylate polymer, 1h,1h,5h-octafluoropentylmethacrylate
CID PubChem 67739
Nom IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl 2-méthylprop-2-énoate
SMILES CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl methacrylate
Note relative au nom stabilized
Densité 1.432
Point d’ébullition 178°C to 179°C
Point d’éclair 81°C (177°F)
Indice de réfraction 1.36
Quantité 25 g
Beilstein 1801409
Poids de la formule 300.15
Pourcentage de pureté 98%