Learn More
2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1-butanol, TRC
Code produit 30393287
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30393287 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30393287 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH291115100MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1-butanol
CAS 60838-59-7
Formule moléculaire C4H4H6O
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H4F6O/c5-2(6)4(9,10)3(7,8)1-11/h2,11H,1H2
SMILES OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)F
Nom IUPAC 2,2,3,3,4,4-Hexfluorobutan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 182.06
Poids de la formule 182.0166
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.