Learn More
Sel sodique d’acide 2,2,3,3-d(4)-3-(triméthylsilyle)propionique, 98+ % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11471818
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11471818 1 g 1g
11434130 250 mg 250mg
11481818 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11471818 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14489.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 24493-21-8 | C6H13NaO2Si | 172.267 g/mol
2,2,3,3-d(4)-3-(Trimethylsilyl)propionic acid sodium salt is used as a deuterium labeled silane. Also used in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,2,3,3-d(4)-3-(Triméthylsilyl)sel de sodium de l’acide propionique est utilisé comme silane marqué au deutérium. Également utilisé dans l’industrie pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Il est hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24493-21-8
Formule moléculaire C6H13NaO2Si
Poids moléculaire (g/mol) 172.267
Numéro MDL MFCD00002762
Clé InChI OIIWPAYIXDCDNL-HGFPCDIYSA-M
Synonyme sodium 3-trimethylsilyl 2,2,3,3-2h4 propionate, 3-trimethylsilyl propionic acid-d4 sodium salt, 2,2,3,3-d4-3-trimethylsilyl propionic acid sodium salt, sodium 3-trimethylsilyl 2 h? propanoate, sodium 3-trimethylsilyl 2h4 propanoate, tsp-d4, propanoic-2,2,3,3-d4 acid, 3-trimethylsilyl-, sodium salt, sodium 3-trimethylsilyl propionate-2,2,3,3-d4, 3-trimethylsilyl propionic-2,2,3,3-d4 acid sodium salt, sodium-3-trimethylsilyl-2,2,3,3-tetradeuteriopropionate
CID PubChem 23688921
Nom IUPAC Sodium ; 2,2,3,3-tétradeuterio-3-triméthylsilylpropanoate
SMILES C[Si](C)(C)CCC(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,3,3-d(4)-3-(Trimethylsilyl)propionic acid sodium salt
Point de fusion >300°C
Notes de pourcentage du dosage ≥98 atome %D
Formule linéaire (CH3)3SiCD2CD2CO2Na
Quantité 1 g
Beilstein 4046239
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 172.27
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2,3,3-d{ 4} -3-(Trimethylsilyl)propionicacid, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,3,3-d{ 4} -3-(Trimethylsilyl)propionicacid, sodium salt