Learn More
2,2,3,3-tétrafluoro-1,4-butanediol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349295
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11349295 25 g 25g
11329295 1 g 1g
11339295 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11349295 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16635.14
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 425-61-6 | C4H6F4O2 | 162.08 g/mol
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol is a reactant used for the enzymic synthesis of silicone fluorinated aliphatic polyester amides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,2,3,3-tétrafluoro-1,4-butanediol est un réactif utilisé pour la synthèse enzymatique des amides de polyester aliphatique fluoré en silicone.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 425-61-6
Formule moléculaire C4H6F4O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.08
Numéro MDL MFCD00042375
Clé InChI CDZXJJOGDCLNKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-butanediol, 1,4-dihydroxy-2,2,3,3-tetrafluorobutane, acmc-1aqx7, 1,4-butanediol,2,2,3,3-tetrafluoro, 2,2,3,3-tetrakis fluoranyl butane-1,4-diol
CID PubChem 136270
Nom IUPAC 2,2,3,3-tétrafluorobutane-1,4-diol
SMILES OCC(F)(F)C(F)(F)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol
Point de fusion 80°C to 87°C
Point d’ébullition 110°C to 112°C (13 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 1745847
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 162.08
Pourcentage de pureté 97%