Learn More
2,2,3,3-tétrafluoro-1-propanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10401111 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10401111 25 g Flacon en verre 25g
10617674 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10401111 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 296380250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 76-37-9 | C3H4F4O | 132.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-37-9
Formule moléculaire C3H4F4O
Poids moléculaire (g/mol) 132.06
Numéro MDL MFCD00004676
Clé InChI NBUKAOOFKZFCGD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,3,3-tetrafluoro-1-propanol, 2,2,3,3-tetrafluoropropanol, 1h,1h,3h-tetrafluoro-1-propanol, 1-propanol, 2,2,3,3-tetrafluoro, tetrafluoropropyl alcohol, 2,2,3,3-tetrafluoropropyl alcohol, 1,1,3-trihydroperfluoro-1-propanol, unii-rno513716p, 1h,1h,3h-tetrafluoropropanol, wln: q1xffyff
CID PubChem 6441
Nom IUPAC 2,2,3,3-tétrafluoropropan-1-ol
SMILES OCC(F)(F)C(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.4700g/mL
Point d’ébullition 109°C
Point d’éclair 43°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire F2CHCF2CH2OH
Indice de réfraction 1.3200 to 1.322
Quantité 25 g
Merck Index 15, 9351
Gravité spécifique 1.47
Poids de la formule 132.06
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide