Learn More
Acide 2,2,3,3-tétraméthylcyclopropanecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15476026
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15476026 1 g 1g
15486026 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15476026 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60809.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’acide 2,2,3,3-tétraméthylcyclopropanecarboxylique est utilisée pour commencer la synthèse des composés actifs du système nerveux central.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans le méthanol, l’éthanol et l’acétonitrile.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. À conserver dans des conditions réfrigérées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15641-58-4
Formule moléculaire C8H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.198
Numéro MDL MFCD00011538
Clé InChI SFHVXKNMCGSLAR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,3,3-tetramethylcyclopropanecarboxylic acid, tetramethylcyclopropane-1-carboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 2,2,3,3-tetramethyl, 2,2,3,3-tetramethylcyclopropanecarboxylicacid, acmc-1c48r, tetramethylcyclopropanecarboxylicacid, 3-carboxy-1,1,2,2-tetramethylcyclopropane, 2,2,3,3-tetramethyl cyclopropanecarboxylic acid, 2,2,3,3-tetramethyl-cyclopropanecarboxylic acid, 2,2,3,3-tetramethylcyclopropane carboxylic acid
CID PubChem 152115
ChEBI CHEBI:39355
Nom IUPAC Acide 2,2,3,3-tétraméthylcyclopropane-1-carboxylique
SMILES CC1(C(C1(C)C)C(=O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid
Point de fusion 120°C to 121°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Soluble in methanol,ethanol and acetonitrile.
Poids de la formule 142.2
Pourcentage de pureté 97%