Learn More
Acide 2,2,3,3-tétraméthylcyclopropanecarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic Acid |
| CAS | 15641-58-4 |
| Formule moléculaire | C8H14O2 |
| Quantité | 250 g |
| Synonyme | 2,2,3,3-Tetramethylcyclopropane-1-carboxylic Acid, 2,2,3,3-Tetramethylcyclopropylcarboxylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H14O2/c1-7(2)5(6(9)10)8(7,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,10) |
| SMILES | CC1(C)C(C(=O)O)C1(C)C |
| Nom IUPAC | Acide 2,2,3,3-tétraméthylcyclopropane-1-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 142.2 |
| Poids de la formule | 142.0994 |