Learn More
2,2,3,3-Tétraméthylsuccinonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetramethylsuccinonitrile |
| CAS | 3333-52-6 |
| Formule moléculaire | C8 H12 N2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2,2,3,3-Tetramethylbutanedinitrile, Butanedinitrile','tetramethyl- (9CI), Succinonitrile','tetramethyl- (6CI,7CI,8CI), 2,2,3,3-Tetramethylbutanedinitrile, 2,2,3,3-Tetramethylsuccinonitrile, 2,3-Dicyano-2,3-dimethylbutane, NSC 39746, Tetramethylsuccinic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H12N2/c1-7(2,5-9)8(3,4)6-10/h1-4H3 |
| SMILES | CC(C)(C#N)C(C)(C)C#N |
| Nom IUPAC | 2,2,3,3-tétraméthylbutanedinitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 136.194 |
| Poids de la formule | 136.1 |