Learn More
2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl, TRC
Code produit 30396425
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30396425 25 mg
30389071 250 mg
30390996 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30396425 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH26506025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35065-29-3
Formule moléculaire C12 H3 Cl7
Poids moléculaire (g/mol) 395.32
Synonyme 1,1'-Biphenyl, 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloro-, 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachloro-1,1'-biphenyl, 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl, 2,3,4,5,2',4',5'-Heptachlorobiphenyl, CB 180, K 180, PCB 180, 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB
Nom IUPAC 1,2,3,4-tetrachloro-5-(2,4,5-trichlorophenyl)benzene
SMILES Clc1cc(Cl)c(cc1Cl)c2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau PCB No. 180
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H3Cl7/c13-6-3-8(15)7(14)1-4(6)5-2-9(16)11(18)12(19)10(5)17/h1-3H
Poids de la formule 391.8054
Pourcentage de pureté >95%