Learn More
Acide 2-(2,3-dichlorophényl)-1,3-thiazole-4carboxylique, Thermo Scientific™
Code produit 10653635
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10653635 5 g 5g
10382813 250 mg 250mg
10557563 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10653635 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB02181DE
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 257876-07-6
Formule moléculaire C10H5Cl2NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 274.115
Clé InChI ANTJCNIMRNBFMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2,3-dichlorophenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-2,3-dichloro-phenyl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-2,3-dichlorophenyl thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-2,3-dichlorophenyl
CID PubChem 2743987
Nom IUPAC acide 2-(2,3-dichlorophényl)-1,3-thiazole-4-carboxylique
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=NC(=CS2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2, 3-Dichlorophenyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 274.13
Pourcentage de pureté 97%