Learn More
2-(2,3-Dichlorophényl)-2-(guanidinylimino)acétonitrile, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-(2,3-Dichlorphenyl)-2-(guanidinimino)acetonitrile |
| CAS | 84689-20-3 |
| Formule moléculaire | C9 H7 Cl2 N5 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | (2EZ)-[2-(Diaminomethylidene)diazanylidene](2,3-dichlorophenyl)acetonitrile, Hydrazinecarboximidamide, 2-[cyano(2,3-dichlorophenyl)methylene]-, 2-[Cyano(2,3-dichlorophenyl)methylene]hydrazinecarboximidamide, (2,3-Dichlorophenyl)(guanidinylimino)acetonitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-6-3-1-2-5(8(6)11)7(4-12)15-16-9(13)14/h1-3H,(H4,13,14,16)/b15-7- |
| SMILES | NC(=N)N\N=C(\C#N)/c1cccc(Cl)c1Cl |
| Nom IUPAC | cianuro de (1E)-N-carbamimidamido-2,3-diclorobencenocarboximidoilo |
| Poids moléculaire (g/mol) | 256.09 |
| Poids de la formule | 255.0079 |