Learn More
Acide 2-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)-4-méthyl-1,3-thiazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(2, 3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)-4-methyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 261.3 |
| Pourcentage de pureté | 97% |