Learn More
Acide 2-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)-4-méthyl-1,3-thiazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10666323
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10666323 1 g 1g
10291133 250 mg 250mg
10255904 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10666323 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SP00239DA
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 690632-04-3
Formule moléculaire C13H11NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 261.295
Numéro MDL MFCD01313483
Clé InChI DCXMMNGTUXDRND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 2-2,3-dihydro-1-benzo b furan-5-yl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-2,3-dihydrobenzo b furan-5-yl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
CID PubChem 2798545
Nom IUPAC Acide 2-(2,3-dihydro-1-benzofurane-5-yl)-4-méthyl-1,3-thiazole-5-carboxylique
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC3=C(C=C2)OCC3)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-(2, 3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)-4-methyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 261.3
Pourcentage de pureté 97%