Learn More
Acétate de 2-(2-(4-(2-hydroxyéthyl)pipérazin-1-yl)éthoxy)éthyle, TRC
Code produit 30407465
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30407465 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30407465 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94246525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethyl Acetate
CAS 2518011-10-2
Formule moléculaire C12H24N2O4
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H24N2O4/c1-12(16)18-11-10-17-9-7-14-4-2-13(3-5-14)6-8-15/h15H,2-11H2,1H3
SMILES CC(OCCOCCN1CCN(CCO)CC1)=O
Nom IUPAC acétate de 2-(2-(4-(2-hydroxyéthyl)pipérizine-1-yl)éthoxy)éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 260.33
Poids de la formule 260.17