Learn More
2,2',4,4',5,6'-Hexabromodiphenyl Ether, TRC
Code produit 30132837
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30132837 100 mg 100mg
17958219 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30132837 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH290745100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207122-15-4
Formule moléculaire C12 H4 Br6 O
Poids moléculaire (g/mol) 643.58
Synonyme Benzene, 1,3,5-tribromo-2-(2,4,5-tribromophenoxy)-, 1,3,5-Tribromo-2-(2,4,5-tribromophenoxy)benzene, 2,2',4,4',5,6'-Hexabromodiphenyl ether, BDE 154, PBDE 154, PBDE No. 154
Nom IUPAC 1,2,4-tribromo-5-(2,4,6-tribromophenoxy)benzene
SMILES Brc1cc(Br)c(Oc2cc(Br)c(Br)cc2Br)c(Br)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau PBDE 154 (2,2',4,4',5,6'-Hexabromodiphenyl Ether)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H4Br6O/c13-5-1-9(17)12(10(18)2-5)19-11-4-7(15)6(14)3-8(11)16/h1-4H
Poids de la formule 637.5362
Pourcentage de pureté >95%