Learn More
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-Decamethyl-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentaoxapentasilecane, 99%, BLD Pharm™
Code produit 31006823
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31006823 25 g
31006581 1 kg
30998359 100 g
30991217 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31006823 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD12361125g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-Decamethyl-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentaoxapentasilecane
CAS 541-02-6
Formule moléculaire C10H30O5Si5
Numéro MDL MFCD00046966
Quantité 25 g
SMILES C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Poids moléculaire (g/mol) 370.77
Pourcentage de pureté 99%