Learn More
2,2,4,4,6,6,8,8-Octaphenyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31007356
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31007356 5 g
31000107 500 g
30993832 100 g
30989382 1 kg
30990190 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31007356 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1460765g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,4,4,6,6,8,8-Octaphenyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane
CAS 546-56-5
Formule moléculaire C48H40O4Si4
Numéro MDL MFCD00003268
Quantité 5 g
SMILES C1([Si]2(O[Si](C3=CC=CC=C3)(O[Si](C4=CC=CC=C4)(O[Si](C5=CC=CC=C5)(O2)C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)C9=CC=CC=C9)=CC=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 793.17
Pourcentage de pureté 98%