Learn More
2,2,4,4,6,8,8-heptaméthylnonane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10275960 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10275960 50 mL Flacon en verre 50mL
10589043 250 mL Flacon en verre 250mL
11904401 1 L Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10275960 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 156250500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 4390-04-9 | C16H34 | 226.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4390-04-9
Formule moléculaire C16H34
Poids moléculaire (g/mol) 226.44
Numéro MDL MFCD00008856
Clé InChI VCLJODPNBNEBKW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme isocetane, nonane, 2,2,4,4,6,8,8-heptamethyl, cyprane, pubchem16042, acmc-2097fb, dsstox_cid_30668, dsstox_gsid_52101, ksc492g9j, 2,4,4,6,8,8-heptamethylnonane, nonane,2,4,4,6,8,8-heptamethyl
CID PubChem 20414
Nom IUPAC 2,2,4,4,6,8,8-heptaméthylnonane
SMILES CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)CC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.7900g/mL
Point d’ébullition 240.0°C
Point d’éclair 95°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CCH2CH(CH3)CH2C(CH3)2CH2C(CH3)3
Indice de réfraction 1.4380 to 1.4400
Quantité 50 mL
Gravité spécifique 0.79
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 226.44
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.