Learn More
2,2,4,4,6,8,8-heptaméthylnonane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11904401 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11904401 1 L Flacon en verre -
10275960 50 mL Flacon en verre 50mL
10589043 250 mL Flacon en verre 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11904401 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 156250010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 4390-04-9 | C16H34 | 226.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4390-04-9
Formule moléculaire C16H34
Poids moléculaire (g/mol) 226.44
Numéro MDL MFCD00008856
Clé InChI VCLJODPNBNEBKW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme isocetane, nonane, 2,2,4,4,6,8,8-heptamethyl, cyprane, pubchem16042, acmc-2097fb, dsstox_cid_30668, dsstox_gsid_52101, ksc492g9j, 2,4,4,6,8,8-heptamethylnonane, nonane,2,4,4,6,8,8-heptamethyl
CID PubChem 20414
Nom IUPAC 2,2,4,4,6,8,8-heptaméthylnonane
SMILES CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)CC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.7900g/mL
Point d’ébullition 240.0°C
Point d’éclair 95°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CCH2CH(CH3)CH2C(CH3)2CH2C(CH3)3
Indice de réfraction 1.4380 to 1.4400
Quantité 1 L
Gravité spécifique 0.79
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 226.44
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.