Learn More
2,2,4,4-Tétrafluoro-1,3-dithiétane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11447244
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11447244 50 g 50g
11437244 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11447244 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21620.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 1717-50-6 | C2F4S2 | 164.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1717-50-6
Formule moléculaire C2F4S2
Poids moléculaire (g/mol) 164.14
Numéro MDL MFCD00053538
Clé InChI MPOCEMBRPHOCMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrafluoro-1,3-dithietane, pubchem3989, acmc-1budt, 1, 2,2,4,4-tetrafluoro, 2,4,4-tetrafluoro-1,3-dithietane, 1,3-dithietane,2,2,4,4-tetrafluoro, 2,2,4,4-tetrafluoro-1,3-dithietane
CID PubChem 74392
Nom IUPAC 2,2,4,4-tétrafluoro-1,3-dithiétane
SMILES FC1(F)SC(F)(F)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,4,4-Tetrafluoro-1,3-dithietane
Densité 1.6
Point d’ébullition 47°C to 49°C
Point d’éclair 36°C (96°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.393
Quantité 50 g
Numéro UN UN1993
Poids de la formule 164.14
Pourcentage de pureté 97%